Läs mer
1-Bromononane, 99%
Produktkod. 11433234
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11433234 100 g 100g
11423234 25 g 25g
11443234 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433234 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10577.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 693-58-3 | C9H19Br | 207.155 g/mol
1-Bromononan används som organiska mellanprodukter. Det används främst i farmaceutisk syntes och industriella färgämnesintermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Bromononan används som organiska mellanprodukter. Det används främst i farmaceutisk syntes och industriella färgämnesintermediärer.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i etyleter och bensen.
Noter
Stabil under normala förhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-58-3
Molekylformel C9H19Br
Molekylvikt (g/mol) 207.155
MDL-nummer MFCD00000278
InChI-nyckel AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163
PubChem CID 12742
IUPAC-namn 1-bromononan
LEDER CCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromononane
Densitet 1.086
Kokpunkt 200°C to 201°C
Flampunkt 90°C (194°F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 100 g
Beilstein 1733632
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in ethyl ether and benzene.
Formel vikt 207.16
Procent renhet 99%
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.