Läs mer
1-Bromononane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 693-58-3 |
| Densitet | 1.09 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 201°C/1013 hPa |
| Molekylformel | CH3(CH2)8Br |
| MDL-nummer | MFCD00000278 |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | 1-Bromononane, Nonyl bromide, 1-Bromononane |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.15 |
| Kvalitet | Research |