Läs mer
1-Bromononane, TRC
Produktkod. 30343967
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30343967 5 g
1 options
Produktkod. 30343967 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6875755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromononane
CAS 693-58-3
Molekylformel C9H19Br
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Bromo-n-nonane, 1-Nonyl Bromide, 1-n-Nonyl bromide, NSC 5519, Nonyl Bromide, n-Nonyl bromide
InChI formel InChI=1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCBr
IUPAC-namn 1-bromononan
Molekylvikt (g/mol) 207.15
Formel vikt 206.067