Läs mer
1-Bromooctadecane-18,18,18-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromooctadecane-18,18,18-D3 |
| CAS | 349553-85-1 |
| Molekylformel | C18 D3 H34 Br |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Octadecane-1,1,1-d3, 18-bromo- (9 CI), 1-Bromooctadecane-d3, 1-Bromooctadecane-18,18,18-d3, 1-Bromooctadecane-18,18,18-D3, 18-Bromooctadecane-1,1,1-d3, Octadecyl-18,18,18-d3 bromide, Stearyl-18,18,18-d3 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 18-bromo-1,1,1-trideuteriooctadecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 336.4089 |
| Formel vikt | 335.2267 g/mol |
| Visa mer |