Läs mer
1-bromooktadekan, 96 %
Produktkod. 15179213 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15179213 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10467750 5 g Glasflaska 5g
10591441 100 g Glasflaska 100g
10407760 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15179213 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 190020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
CAS: 112-89-0 | C18H37Br | 333,40 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-89-0
Molekylformel C18H37Br
Molekylvikt (g/mol) 333.40
MDL-nummer MFCD00000231
InChI-nyckel WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
PubChem CID 8218
IUPAC-namn 1-bromoktadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromooctadecane
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt >20,0 °C
Färg Gult
Densitet 0.9700g/mL, 0.97
Kokpunkt 214,0 °C till 216,0 °C (12,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)17Br
Brytningsindex 1,4620 till 1,4640
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 01,I,69
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i de vanligaste organiska lösningsmedelen
Formel vikt 333.38
Procent renhet 96%
Fysisk form Lågt smältande fast ämne
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.