Läs mer
1-bromooktakan, 97 %
Beskrivning
1-Bromoktadekan används vid framställning av förkortade enkelväggiga kolnanorör (s-SWCNT). Det används för att framställa oktadekan i närvaro av natriumborhydrid som katalysator. Det är involverat som ett råmaterial för framställning av dimetyldistearylammoniumbromid, som är en bentonitmodifierare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-Bromoktadekan används vid framställning av förkortade enkelväggiga kolnanorör (s-SWCNT). Det används för att framställa oktadekan i närvaro av natriumborhydrid som katalysator. Det är involverat som ett råmaterial för framställning av dimetyldistearylammoniumbromid, som är en bentonitmodifierare.
Löslighet
Löslig i aceton och vanligaste organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser. Förvara på en sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromooctadecane |
| Smältpunkt | 25°C to 30°C |
| Densitet | 0.976 |
| Kokpunkt | 150°C to 152°C (0.1 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Odör | Odorless |
| Linjär formel | CH3(CH2)17Br |
| Kvantitet | 100 g |
| Beilstein | 774145 |
| Löslighetsinformation | Soluble in acetone and most common organic solvents. Insoluble in water. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.