Läs mer
1-bromooktakan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromooctadecane |
| CAS | 112-89-0 |
| Molekylformel | C18H37Br |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 1-Bromo-octadecane, NSC 5542, Octadecyl Bromide, Stearyl Bromide, n-Octadecyl Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromooktadekan |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.39 |
| Formel vikt | 332.2079 |