Läs mer
1-bromooctan-1,1-d2, CDN
Produktkod. 30319733
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30319733 0.5 g 0.5g
30314902 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319733 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND34760.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 1-Bromooctane-1,1-D2
CAS 86423-34-9
Molekylformel C8 D2 H15 Br
Kvantitet 0.5 g
Synonym Octane-1,1-d2, 1-bromo- (6 CI, 9 CI, ACI), 1-Bromooctane-1,1-d2 (ACI), 1-Bromooctane-1,1-D2, 1-Bromooctane-d2, Octyl bromide-1,1-d2
InChI formel InChI=1 S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i8D2
LEDER [2 H]C([2 H])(Br)CCCCCCC
IUPAC-namn 1-bromo-1,1-dideuteriooctan
Molekylvikt (g/mol) 195.1369
Formel vikt 194,0639 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% kemisk renhet
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.