Läs mer
1-Bromooctane-3,3,4,4-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromooctane-3,3,4,4-D4 |
| CAS | 1219803-37-8 |
| Molekylformel | C8 D4 H13 Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Bromooctane-3,3,4,4-d4, 8-Bromooctane-5,5,6,6-d4, 1-Bromooctane-d4, Octyl bromide-d4, 1-Bromooctane-3,3,4,4-D4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCBr)C([2 H])([2 H])CCCC |
| IUPAC-namn | 1-bromo-3,3,4,4-tetradeuteriooctane |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.1492 |
| Formel vikt | 196.0765 g/mol |
| Visa mer |