Läs mer
1-bromooctan, 98+%
Produktkod. 11427756
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11427756 5000 g 5000g
11417756 250 g 250g
11407756 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14722.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 111-83-1 | C8H17Br | 193,13 g/mol
1-Bromoktan används i organisk syntes. Det används också som ett extraktionslösningsmedel vid bestämning av flyktiga organiska föreningar som finns i vattenprover. Vidare används det vid framställning av kvaternära ammoniumkloridmodifierade poly(propylenimin)-dendrimerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Bromooktan används i organisk syntes. Det används också som ett extraktionslösningsmedel vid bestämning av flyktiga organiska föreningar som finns i vattenprover. Vidare används det vid framställning av kvaternära ammoniumkloridmodifierade poly(propylenimin)-dendrimerer.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-83-1
Molekylformel C8H17Br
Molekylvikt (g/mol) 193.13
MDL-nummer MFCD00000276
InChI-nyckel VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
PubChem CID 8140
IUPAC-namn 1-bromoktan
LEDER CCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromooctane
Smältpunkt -55 °C
Densitet 1.114
Kokpunkt 200 °C till 202 °C
Flampunkt 78 °C (172 °F)
Odör Kännetecken
Linjär formel CH3(CH2)7Br
Brytningsindex 1.4518
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 1733136
Merck Index 14,6764
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 193.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.