Läs mer
1-Bromooctane, 99%
Produktkod. 15740819 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15740819 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10071910 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15740819 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 166810025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-83-1 | C8H17Br | 193.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-83-1
Molekylformel C8H17Br
Molekylvikt (g/mol) 193.13
MDL-nummer MFCD00000276
InChI-nyckel VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
PubChem CID 8140
IUPAC-namn 1-bromoktan
LEDER CCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromooctane
Smältpunkt -55.0°C
Densitet 1.1100g/mL, 1.11
Kokpunkt 201.0°C
Flampunkt 78°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)7Br
Brytningsindex 1.4508 to 1.4528
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01,16
Merck Index 15,6853
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formel vikt 193.13
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.