Läs mer
1-bromooctan (oktylbromid), TRC
Produktkod. 30416809
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30416809 100 g
1 options
Produktkod. 30416809 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO273090100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromooctane(Octyl Bromide)
CAS 111-83-1
Molekylformel C8H17Br
Kvantitet 100 g
Synonym 1-Octylbromide, NSC 9821, n-Octyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
LEDER CCCCCCCCBr
IUPAC-namn 1-bromooktan
Molekylvikt (g/mol) 193.12
Formel vikt 192.0514