Läs mer
1-Bromooctane, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 111-83-1 |
| Smältpunkt | -55°C |
| Densitet | 1.11 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 201°C to 202°C/1013 mbar |
| Molekylformel | CH3(CH2)7Br |
| MDL-nummer | MFCD00000276 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Synonym | 1-Bromooctane, Octyl bromide, 1-Bromooctane |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.12 |
| Kvalitet | Research |