missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Bromopentadecane-1,1,2,2-d4, CDN

Produktkod. 30317786
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317786 0.5 g 0.5g
30312836 0.25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317786 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND64590.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Bromopentadecane-1,1,2,2-D4
CAS 1219798-87-4
Molekylformel C15 D4 H27 Br
Kvantitet 0.5 g
Synonym 1-Bromopentadecane-1,1,2,2-d4
InChI formel InChI=1 S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3/i14D2,15D2
LEDER [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriopentadecane
Molekylvikt (g/mol) 295.3353
Formel vikt 294.186 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.