Läs mer
1-Bromopentadecane-15,15,15-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromopentadecane-15,15,15-D3 |
| CAS | 1219805-83-0 |
| Molekylformel | C15 D3 H28 Br |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 15-Bromopentadecane-1,1,1-d3, 1-Bromopentadecane-15,15,15-d3, 1-Bromopentadecane-15,15,15-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 15-bromo-1,1,1-trideuteriopentadecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 294.3291 |
| Formel vikt | 293.1797 g/mol |
| Visa mer |