Läs mer
1-Bromopentadecane, 97%
Produktkod. p-7044656
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11351987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07618.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 629-72-1 | C15H31Br | 291.32 g/mol
1-Bromopentadekan har använts som regent i syntesen av (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, en bioaktiv komponent i den marina svampen Cribrochalina vasculum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Bromopentadekan har använts som regent i syntesen
av (S)-eicos-(4E)-en-1-yn-3-ol, en bioaktiv komponent i den marina svampen Cribrochalina vasculum.
Löslighet Ej blandbar i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibla material är oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-72-1
Molekylformel C15H31Br
Molekylvikt (g/mol) 291.32
MDL-nummer MFCD00000229
InChI-nyckel JKOTZBXSNOGCIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentadecyl bromide, pentadecane, 1-bromo, 1-bromo pentadecane, n-pentadecyl bromide, pentadecane,1-bromo, 1-bromopentadecane, acmc-209nb8, dsstox_cid_29296, dsstox_rid_83414, dsstox_gsid_49339
PubChem CID 12394
IUPAC-namn 1-brompentadekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromopentadecane
Smältpunkt 18°C to 19°C
Densitet 1.005
Kokpunkt 159°C to 160°C (5 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4608
Kvantitet 10 g
Beilstein 1744553
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 291.32
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.