missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromopentadecane-d31, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromopentadecane-D31 |
| CAS | 349553-93-1 |
| Molekylformel | C15 D31 Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Pentadecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15-d31, 15-bromo- (9 CI), 15-Bromopentadecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15-d31, 15-Bromopentadecane-d31, 1-Bromopentadecane-d31, 1-Bromopentadecane-D31 |
| InChI formel | InChI=1 S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15-hentriacontadeuteriopentadecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 322.5017 |
| Formel vikt | 321.3555 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?