Läs mer
1-Bromopentadecane, TRC
Produktkod. 30338597
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30338597 25 g
1 options
Produktkod. 30338597 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB68615525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromopentadecane
CAS 629-72-1
Molekylformel C15H31Br
Kvantitet 25 g
Synonym NSC 133440, Pentadecyl Bromide, n-Pentadecyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C15H31Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h2-15H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCBr
IUPAC-namn 1-bromopentadekan
Molekylvikt (g/mol) 291.31
Formel vikt 290.1609