missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromopentane-1-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromopentane-1-D |
| CAS | 148404-92-6 |
| Molekylformel | C5 D H10 Br |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Pentane-1-d, 1-bromo- (9 CI), 1-Bromopentane-1-d, 1-Bromopentane-1-d1, 1-Bromopentane-d, 1-Bromopentane-1-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i5D |
| LEDER | [2 H]C(Br)CCCC |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1-deuteriopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.051 |
| Formel vikt | 151.0107 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?