Läs mer
1-Bromopentane-4,4,5,5,5-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromopentane-4,4,5,5,5-D5 |
| CAS | 83418-34-2 |
| Molekylformel | C5 D5 H6 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Pentane-1,1,1,2,2-d5, 5-bromo- (9 CI), 1-Bromopentane-4,4,5,5,5-d5, 5-Bromopentane-1,1,1,2,2-d5, 1-Bromo-4,4,5,5,5-pentadeuteriopentane, 1-Bromopentane-d5, 1-Bromopentane-4,4,5,5,5-D5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCBr |
| IUPAC-namn | 5-bromo-1,1,1,2,2-pentadeuteriopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.0757 |
| Formel vikt | 155.0358 g/mol |
| Visa mer |