Läs mer
1-Bromopentan, 99 %
Produktkod. 11409772
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409772 5000 g 5000g
11499762 250 g 250g
11489762 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409772 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10821.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 110-53-2 | C5H11Br | 151,047 g/mol
1-Bromopentan används i en mängd organiska synteser. Det används i järnkatalyserade alkyleringar av aromatiska Grignard-reagenser via korskoppling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-Bromopentane används i en mängd organiska synteser. Det används i järnkatalyserade alkyleringar av aromatiska Grignard-reagenser via korskoppling.
Löslighet
Olösligt i vatten och lösligt i alkohol. Blandbar i dietyleter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-53-2
Molekylformel C5H11Br
Molekylvikt (g/mol) 151.047
MDL-nummer MFCD00000267
InChI-nyckel YZWKKMVJZFACSU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-amyl bromide, pentyl bromide, amyl bromide, pentane, 1-bromo, n-pentyl bromide, 1-pentyl bromide, bromopentane, 1-bromo-pentane, 1-pentylbromide, unii-z2s4r599p0
PubChem CID 8057
IUPAC-namn 1-brompentan
LEDER CCCCCBr
Spécification
Kemiskt namn eller material 1-Bromopentane
Smältpunkt -95°C
Densitet 1.215
Kokpunkt 127°C to 129°C
Flampunkt 31°C (87°F)
Odör Ether-like
Brytningsindex 1.4436
Kvantitet 5000 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1730981
Merck Index 14,602
Löslighetsinformation Insoluble in water and soluble in alcohol. Miscible in diethyl ether.
Formel vikt 151.05
Procent renhet 99%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.