Läs mer
1-Bromopentane-d11, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromopentane-d11 |
| CAS | 126840-21-9 |
| Molekylformel | C5 D11 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Pentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d11, 5-bromo- (9 CI, ACI), 5-Bromopentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d11 (ACI), 1-Bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentane, Pentyl-d11 bromide, 1-Bromopentane-d11, 1-Bromopentane-D11, 1-Bromopentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.113 |
| Formel vikt | 161.073 g/mol |
| Visa mer |