Läs mer
1-Bromopentane-d11, TRC
Produktkod. 30179427
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179427 1 g
30179200 500 mg
30178946 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6862471G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 126840-21-9
Molekylformel C5 D11 Br
Molekylvikt (g/mol) 162.113
Synonym Pentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d11, 5-bromo- (9CI, ACI), 5-Bromopentane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d11 (ACI), 1-Bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentane, Pentyl-d11 bromide, 1-Bromopentane-d11, 1-Bromopentane-D11, 1-Bromopentane-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11
IUPAC-namn 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentane
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromopentane-d11
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H11Br/c1-2-3-4-5-6/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2
Formel vikt 161.073