Läs mer
1-Bromoperfluoroheptane, 97%
Produktkod. 11469432
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469432 25 g 25g
11449432 1 g 1g
11459432 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469432 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10156.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 375-88-2 | C7BrF15 | 448.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 375-88-2
Molekylformel C7BrF15
Molekylvikt (g/mol) 448.96
MDL-nummer MFCD00013570
InChI-nyckel VPQQZKWYZYVTMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromoperfluoroheptane, perfluoroheptyl bromide, 1-bromopentadecafluoroheptane, perfluoro-n-heptyl bromide, pentadecafluoroheptyl bromide, heptane, 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoro, acmc-1ad35, 1-bromopentadecafluoroheptane; perfluoroheptyl bromide, 1-bromanyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecakis fluoranyl heptane
PubChem CID 67819
IUPAC-namn 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptane
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromoperfluoroheptane
Densitet 1.894
Kokpunkt 117°C to 119°C
Flampunkt None
Linjär formel CF3(CF2)6Br
Brytningsindex 1.303
Kvantitet 25 g
Beilstein 1716336
Formel vikt 448.96
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.