Läs mer
1-Bromoperfluoroktan, 98+%
Produktkod. 11430647
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430647 25 g 25g
11410647 1 g 1g
11420647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22470.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 423-55-2 | C8BrF17 | 498,97 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Bromoperfluoroktan 1-Bromoheptadekafluoroktan (perfluoroktylbromid) kan användas som kontrastmedel i det vaskulära systemet för fluor-19 magnetisk resonanstomografi eller som syntetisk syrebärare. Det används som O2-bärare i vissa emulsioner.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda
i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel, syror, metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 423-55-2
Molekylformel C8BrF17
Molekylvikt (g/mol) 498.97
MDL-nummer MFCD00042082
InChI-nyckel WTWWXOGTJWMJHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perflubron, 1-bromoperfluorooctane, perfluorooctyl bromide, 1-bromoheptadecafluorooctane, oxygent, perfluoro-n-octyl bromide, imagent gi, perfluorooctylbromide, liquivent, perfluoroctyl bromide
PubChem CID 9873
ChEBI CHEBI:38803
IUPAC-namn 1-brom-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoroktan
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromoperfluorooctane
Smältpunkt 6 °C
Densitet 1.93
Kokpunkt 141 °C till 143 °C
Flampunkt Hold (Håll)
Linjär formel CF3(CF2)7Br
Brytningsindex 1.305
Kvantitet 25 g
Beilstein 2016022
Merck Index 14,7156
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 498.98
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.