Läs mer
1-Bromopinacolone, 93%
Produktkod. 10267180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10267180 5 mL Glasflaska 5ml
10331094 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10267180 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 306410050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5469-26-1 | C6H11BrO | 179.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5469-26-1
Molekylformel C6H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 179.06
MDL-nummer MFCD00000206
InChI-nyckel SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
IUPAC-namn 1-brom-3,3-dimetylbutan-2-on
LEDER CC(C)(C)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromopinacolone
CAS Min % 91.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -10°C
Färg Brun-gul till gul
Densitet 1.3300g/mL, 1.33
Kokpunkt 189°C to 192°C
Flampunkt 75°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 91% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)3CCOCH2Br
Brytningsindex 1.4656 to 1.4676
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 179.06
Procent renhet 93%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.