Läs mer
1-Bromopinakolon, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11413404
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413404 10 g 10g
11423404 50 g 50g
11433404 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413404 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10655.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5469-26-1 | C6H11BrO | 179.057 g/mol
1-Bromopinakolon används som en iIntermediat för triazolföreningar (en femledad ringstrukturförening innehåller tre kväveatomer och två kolatomer i ringen) som har biologiska aktiviteter såsom antivirala, antibakteriella, svampdödande och antituberkulösa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Bromopinakolon används som en iIntermediär för triazolföreningar (en
femledad ringstrukturförening innehåller tre kväveatomer och två kolatomer i ringen) som har biologiska aktiviteter såsom antivirala, antibakteriella, svampdödande och antituberkulösa.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, värme och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5469-26-1
Molekylformel C6H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 179.057
MDL-nummer MFCD00000206
InChI-nyckel SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
IUPAC-namn 1-brom-3,3-dimetylbutan-2-on
LEDER CC(C)(C)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromopinacolone
Smältpunkt -10°C
Densitet 1.333
Kokpunkt 189°C to 192°C
Flampunkt 75°C (167°F)
Odör Pungent
Brytningsindex 1.4655
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 506485
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 179.06
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Bromopinacolone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3,3-dimethylbutan-2-one
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.