Läs mer
1-Bromopinacolone, 97+%
Produktkod. 11433404
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433404 250 g 250g
11413404 10 g 10g
11423404 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11433404 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10655.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 5469-26-1 | C6H11BrO | 179,057 g/mol
1-Bromopinakolon används som en iIntermediat för triazolföreningar (en femledad ringstrukturförening innehåller tre kväveatomer och två kolatomer i ringen) som har biologiska aktiviteter såsom antivirala, antibakteriella, svampdödande och antituberkulösa.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-Bromopinakolon används som en iIntermediär för triazolföreningar (en
femledad ringstrukturförening innehåller tre kväveatomer och två kolatomer i ringen) som har biologiska aktiviteter såsom antivirala, antibakteriella, svampdödande och antituberkulösa.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel, baser, värme och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5469-26-1
Molekylformel C6H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 179.057
MDL-nummer MFCD00000206
InChI-nyckel SAIRZMWXVJEBMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromopinacolone, bromopinacolone, 1-bromo-3,3-dimethyl-2-butanone, 1-bromopinacolin, bromopinacolin, bromomethyl tert-butyl ketone, pivaloylmethyl bromide, tert-butyl bromomethyl ketone, 2-butanone, 1-bromo-3,3-dimethyl, omega-brompinakolin german
PubChem CID 21642
IUPAC-namn 1-brom-3,3-dimetylbutan-2-on
LEDER CC(C)(C)C(=O)CBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromopinacolone
Smältpunkt -10 °C
Densitet 1.333
Kokpunkt 189 °C till 192 °C
Flampunkt 75 °C (167 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.4655
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 506485
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 179.06
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.