Läs mer
1-Bromopropane-1,1-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromopropane-1,1-D2 |
| CAS | 40422-05-7 |
| Molekylformel | C3 D2 H5 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Propane-1,1-d2, 1-bromo- (6 CI, 7 CI, 9 CI), 1-Bromopropane-1,1-d2, 1-Bromopropane-d2, 1-Bromopropane-1,1-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)CC |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,1-dideuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.004 |
| Formel vikt | 123.9857 g/mol |
| Visa mer |