Läs mer
1-Bromopropane-1-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromopropane-1-D |
| CAS | 43217-00-1 |
| Molekylformel | C3 D H6 Br |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propane-1-d, 1-bromo- (6 CI, 9 CI), 1-Bromopropane-1-d1, 1-Bromopropane-1-d, 1-Bromopropane-d1, 1-Bromopropane-1-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i3D |
| LEDER | [2 H]C(Br)CC |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1-deuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.9978 |
| Formel vikt | 122.9794 g/mol |
| Visa mer |