missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromopropane-2,2,3,3,3-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromopropane-2,2,3,3,3-d5 |
| CAS | 61066-67-9 |
| Molekylformel | C3 D5 H2 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Propane-1,1,1,2,2-d5, 3-bromo- (9 CI), 1-Bromopropane-2,2,3,3,3-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CBr |
| IUPAC-namn | 3-bromo-1,1,1,2,2-pentadeuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.02 |
| Formel vikt | 127.0045 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?