missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Bromopropane-3,3,3-d3, CDN

Produktkod. 30323479
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30323479 0.5 g 0.5g
30318689 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30323479 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND02560.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Bromopropane-3,3,3-d3
CAS 61809-88-9
Molekylformel C3 D3 H4 Br
Kvantitet 0.5 g
Synonym 1-Propyl Bromide-d3, 3-Bromopropane-d3, Abzol JG-d3, Ascusol MC-d3, Drysolv-d3, Leksol-d3, Propyl Bromide-d3, n-Propyl Bromide-d3;
InChI formel InChI=1 S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])CCBr
IUPAC-namn 3-bromo-1,1,1-trideuteriopropane
Molekylvikt (g/mol) 126.01
Formel vikt 124.9919 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.