Läs mer
1-bromopropan, 99 %
Produktkod. 11458693
Change view
Kvantitet:
250 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
5000ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458693 5000 mL 5000ml
11448693 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ozonnedbrytande ämnen enligt förordning (EG) nr 1005/2009. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11458693 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10461.0J
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ozonnedbrytande ämnen enligt förordning (EG) nr 1005/2009. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 106-94-5 | C3H7Br | 122,993 g/mol
1-Bromopropan används som lösningsmedel för lim, avfettningsplaster och optik. Det används vid tillverkning av asfalt, syntetfiber och aerosoler. Den används för att rengöra metallytor, elektroniska kretskort och flerskiktiga OLED (Organic Light Emitting Diodes). Det tjänar till att ersätta perkloretylen som lösningsmedel för kemtvätt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-Bromopropan används som lösningsmedel för lim, avfettningsplaster och optik. Det används vid tillverkning av asfalt, syntetfiber och aerosoler. Den används för att rengöra metallytor, elektroniska kretskort och flerskiktiga OLED (Organic Light Emitting Diodes). Det tjänar till att ersätta perkloretylen som lösningsmedel för kemtvätt.
Löslighet Blandbar med
etanol, vatten och dietyleter.
Noter
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-94-5
Molekylformel C3H7Br
Molekylvikt (g/mol) 122.993
MDL-nummer MFCD00000254
InChI-nyckel CYNYIHKIEHGYOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-propyl bromide, propyl bromide, propane, 1-bromo, propane, bromo, bromopropane, 1-bromo-propane, 1-propyl bromide, ccris 30, unii-y9746dne68, n-propylbromide
PubChem CID 7840
ChEBI CHEBI:47105
IUPAC-namn 1-brompropan
LEDER CCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromopropane
Smältpunkt -110 °C
Densitet 1.353
Kokpunkt 70 °C till 71 °C
Flampunkt 21 °C (70 °F)
Linjär formel CH3CH2CH2Br
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 5000 mL
UN-nummer UN2344
Beilstein 505936
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,7845
Löslighetsinformation Blandbar med etanol, vatten och dietyleter.
Formel vikt 123
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.