missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromopropane-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromopropane-d7 |
| CAS | 61909-26-0 |
| Molekylformel | C3 D7 Br |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Propyl Bromide-d7, 3-Bromopropane-d7, Abzol JG-d7, Ascusol MC-d7, Drysolv-d7, Leksol-d7, Propyl Bromide-d7, n-Propyl Bromide-d7, 3-Bromopropane-1,1,1,2,2,3,3-d7, Heptadeuteriopropyl Bromide, Propyl-d7 Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.03 |
| Formel vikt | 129.0171 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?