Läs mer
1-bromopropan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromopropane |
| CAS | 106-94-5 |
| Molekylformel | C3 H7 Br |
| Kvantitet | 500 g |
| Synonym | 1-Bromopropane, 1-Propyl bromide, 3-Bromopropane, Abzol JG, Ascusol MC, Drysolv, Leksol, PS Cleaner, Propyl bromide, n-Propyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7Br/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCCBr |
| IUPAC-namn | 1-bromopropan |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.99 |
| Formel vikt | 121.9731 |