missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(1-Bromopropyl)benzene (1-Phenylpropyl Bromide), Mikromol™
Beskrivning
(1-Bromopropyl)benzene (1-Phenylpropyl Bromide)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1-Bromopropyl)benzene (1-Phenylpropyl Bromide) |
| CAS | 2114-36-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (1-Bromopropyl)benzene (1-Phenylpropyl Bromide) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H11 Br |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (1-Bromopropyl)benzene, (α-Bromopropyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylpropane, 1-Phenyl-1-bromopropane, 1-Phenylpropyl bromide, α-Ethylbenzyl bromide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11Br/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCC(Br)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 1-bromopropylbenzene |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?