Läs mer
1-bromopyren, 95 %
Produktkod. 11373437
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373437 1 g 1g
11363437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373437 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018280.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1714-29-0 | C16H9Br | 281,152 g/mol
1-Bromopyren används vid klyvning av DNA i studier. Det används också vid framställning av DNA-basanaloger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1714-29-0
Molekylformel C16H9Br
Molekylvikt (g/mol) 281.152
MDL-nummer MFCD00015767
InChI-nyckel HYGLETVERPVXOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-pyrene, pyrene, bromo, pyrene, 1-bromo, bromopyrene, 1-brompyren, 1-brpy, 3-bromopyrene, 1-bromanylpyrene, pubchem14567, 1-bromopyrene
PubChem CID 159627
IUPAC-namn 1-brompyren
LEDER C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromopyrene
Smältpunkt 94 °C till 95 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 281.13
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.