Läs mer
1-bromopyren, TRC
Produktkod. 30342908
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30342908 1 g
1 options
Produktkod. 30342908 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6869801G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromopyrene
CAS 1714-29-0
Molekylformel C16H9Br
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Bromopyrene, 3-Bromopyrene
InChI formel InChI=1S/C16H9Br/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9H
LEDER Brc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
IUPAC-namn 1-bromopyren
Molekylvikt (g/mol) 281.15
Formel vikt 279.9888