Läs mer
1-Bromotetradecane-1,1,2,2-d4, CDN
Produktkod. 30314282
Change view
Kvantitet:
0.25 g
0.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30314282 0.5 g
30320286 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30314282 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND65100.5G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 1-Bromotetradecane-1,1,2,2-D4
CAS 1219798-81-8
Molekylformel C14 D4 H25 Br
Kvantitet 0.5 g
Synonym 1-Bromotetradecane-1,1,2,2-d4, 1-Tetradecyl-1,1,2,2-d4 bromide, Myristyl-1,1,2,2-d4 bromide
InChI formel InChI=1 S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3/i13D2,14D2
LEDER [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCC
IUPAC-namn 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriotetradecane
Molekylvikt (g/mol) 281.3087
Formel vikt 280.1704 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.