Läs mer
1-Bromotetradecane-1,1,2,2-d4, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromotetradecane-1,1,2,2-D4 |
| CAS | 1219798-81-8 |
| Molekylformel | C14 D4 H25 Br |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 1-Bromotetradecane-1,1,2,2-d4, 1-Tetradecyl-1,1,2,2-d4 bromide, Myristyl-1,1,2,2-d4 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3/i13D2,14D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,1,2,2-tetradeuteriotetradecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.3087 |
| Formel vikt | 280.1704 g/mol |
| Visa mer |