Läs mer
1-Bromottradecane, 98 %
Produktkod. 10377700 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10377700 100 g Glasflaska 100g
10489680 500 g Glasflaska 500g
13488418 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10377700 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 187381000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-71-0 | C14H29Br | 277,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-71-0
Molekylformel C14H29Br
Molekylvikt (g/mol) 277.28
MDL-nummer MFCD00000228
InChI-nyckel KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo
PubChem CID 8208
IUPAC-namn 1-bromotetradekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromotetradecane
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 5.0°C to 6.0°C
Färg Gult
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 175.0°C to 178.0°C (20.0 mmHg)
Flampunkt 149°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)13Br
Brytningsindex 1.4590 to 1.4610
Kvantitet 100 g
Beilstein 01,II,136
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 277.28
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.