Läs mer
1-Bromottradecane, 98 %
Produktkod. 11483087
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483087 100 g 100g
11493087 500 g 500g
11403097 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16082.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-71-0 | C14H29Br | 277,29 g/mol
1-Bromotetradekan användes vid syntesen av tetradecylferrocen, katjoniska och zwitterjoniska geminitensider och 9-tetradecylkarbazol. Används även för syntes av metallomesogena polymerer baserade på bis[η l(N)-3,4-dialkyloxibensyliden-4a-dodecyloxianilin]dikloropalladium(II) med oktyl-, decyl-, dodecyl-, tetradecyl- och hexadecylalkylgrupper.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Bromotetradekan användes vid syntesen av tetradecylferrocen, katjoniska och zwitterjoniska geminitensider och 9-tetradecylkarbazol. Används även för syntes av metallomesogena polymerer baserade på bis[η1(N)-3,4-dialkyloxibensyliden-4′ -dodecyloxianilin]dikloropalladium(II) med oktyl-, decyl-, dodecyl-, tetradecyl- och hexadecylalkylgrupper.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-71-0
Molekylformel C14H29Br
Molekylvikt (g/mol) 277.29
MDL-nummer MFCD00000228
InChI-nyckel KOFZTCSTGIWCQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym myristyl bromide, tetradecyl bromide, tetradecane, 1-bromo, n-tetradecyl bromide, 1-tetradecyl bromide, bromotetradecane, n-tetradecyl-1-bromide, 1-bromo tetradecane, 1-bromo-n-tetradecane, tetradecane, bromo
PubChem CID 8208
IUPAC-namn 1-bromotetradekan
LEDER CCCCCCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromotetradecane
Smältpunkt 4°C to 6°C
Densitet 1.018
Kokpunkt 175°C to 178°C (20 mmHg)
Flampunkt 158°C (316°F)
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 100 g
Beilstein 1742640
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 277.3
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.