Läs mer
1-Bromotetradecane-d29, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromotetradecane-D29 |
| CAS | 347841-80-9 |
| Molekylformel | C14 D29 Br |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Tetradecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14-d29, 14-bromo- (9 CI, ACI), 14-Bromotetradecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14-d29 (ACI), 1-Bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-nonacosadeuteriotetradecane, 1-Bromotetradecane-d29, 1-Bromotetradecane-D29, 1-Tetradecyl-d29 bromide, Myristyl-d29 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| IUPAC-namn | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,14-nonacosadeuteriotetradecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 306.4628 |
| Formel vikt | 305.3273 g/mol |
| Visa mer |