Läs mer
1-Bromotetradecane, TRC
Produktkod. 30240607
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30240607 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30240607 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6880152.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-71-0
Molekylformel C14H29Br
Molekylvikt (g/mol) 277.28
Synonym 1-Bromotetradecane, 1-Tetradecyl bromide, Myristyl bromide, NSC 83468, Tetradecyl bromide, n-Tetradecyl bromide, n-Tetradecyl-1-bromide, 1-Tetradecyl Bromide, Myristyl Bromide, NSC 83468, Tetradecyl Bromide, n-Tetradecyl Bromide, n-Tetradecyl-1-bromide
IUPAC-namn 1-bromottradecane
LEDER CCCCCCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromotetradecane
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H29Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15/h2-14H2,1H3
Formel vikt 276.1453