missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Bromoundecane-11,11,11-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Bromoundecane-11,11,11-D3 |
| CAS | 1219805-63-6 |
| Molekylformel | C11 D3 H20 Br |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | 11-Bromoundecane-1,1,1-d3, 1-Bromoundecane-11,11,11-d3, 1-Bromoundecane-11,11,11-D3, 1-Undecyl-11,11,11-d3 bromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H23Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2-11H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCBr |
| IUPAC-namn | 11-bromo-1,1,1-trideuterioundecane |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.2228 |
| Formel vikt | 237.1171 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?