Läs mer
1-Bromoundecane, 98 %
Produktkod. 11446897
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11446897 500 g 500g
11426897 25 g 25g
11436897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11446897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14333.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 693-67-4 | C11H23Br | 235,209 g/mol
1-Bromoundecan används vid framställning av Grignard-reagens genom att reagera med Mg i THF (tetrahydrofuran). Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-Bromoundecan används vid framställning av Grignard-reagens genom att reagera med Mg i THF (tetrahydrofuran). Det är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, färgämnen och jordbrukskemikalier.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-67-4
Molekylformel C11H23Br
Molekylvikt (g/mol) 235.209
MDL-nummer MFCD00000223
InChI-nyckel IKPSIIAXIDAQLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecyl bromide, undecane, 1-bromo, hendecyl bromide, n-undecyl bromide, bromoundecane, 1-bromo-undecane, n-undecyl-1-bromide, labotest-bb ltbb001165, undecylbromide, 1-bromanylundecane
PubChem CID 12744
IUPAC-namn 1-bromoundekan
LEDER CCCCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Bromoundecane
Smältpunkt -9 °C
Densitet 1.052
Kokpunkt 112 °C till 114 °C (10 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.4563
Kvantitet 500 g
Beilstein 1098390
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 235.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.