missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Butan-1,1-d2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butanol-1,1-D2 |
| CAS | 32586-14-4 |
| Molekylformel | C4H8D2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,1-Dideuteriobutan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i4D2 |
| LEDER | OC([2H])([2H])CCC |
| IUPAC-namn | butan-1,1-d2-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.13 |
| Formel vikt | 76.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?