missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Butanamine-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Butanamine-d9 |
| CAS | 776285-22-4 |
| Molekylformel | C4H2D9N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | n-Butyl-d9-amine, 1-Aminobutane-d9, 1-Butylamine-d9, Mono-n-butylamine-d9, Monobutylamine-d9, NSC 8029-d9, Norvalamine-d9, n-Butylamine-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | butan-d9-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.19 |
| Formel vikt | 82.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?