Läs mer
1-butansulfonsyra, natriumsalt, för HPLC, certifierad, Fisher Chemical
Produktkod. 10191510 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10191510 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10191510 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/4791/46
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Smältpunkt 300 °C
CAS 2386-54-1
Färg Vitt
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 25 g
Förpackning Pulverburk av plast
Molekylformel C4H9NaO3S
MDL-nummer 7540
InChI-nyckel XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
LEDER [Na+].CCCCS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn natriumbutan-1-sulfonat
Molekylvikt (g/mol) 160.16
Formel vikt 160,17 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Butanesulfonic acid, sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.