Läs mer
1 – butansulfonylklorid, 98 %
Produktkod. 11443847
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443847 100 g 100g
11423847 5 g 5g
11433847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18295.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 2386-60-9 | C4H9ClO2S | 156,624 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2386-60-9
Molekylformel C4H9ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 156.624
MDL-nummer MFCD00007464
InChI-nyckel WEDIIKBPDQQQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-butanesulfonyl chloride, butylsulfonyl chloride, butanesulfonyl chloride, 1-butanesulfonylchloride, 1-butylsulfonyl chloride, n-butanesulphonyl chloride, butanesulfonylchloride, butane-1-sulphonyl chloride, n-butylsulfonyl chloride, n-butanesulfonyl chloride
PubChem CID 75430
IUPAC-namn butan-1-sulfonylklorid
LEDER CCCCS(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Butanesulfonyl chloride
Smältpunkt -29 °C
Densitet 1.21
Kokpunkt 80 °C till 81 °C (9 mmHg)
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Linjär formel CH3(CH2)3SO2Cl
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1748742
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 156.63
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.